Vai a
D0540
DNQX
≥98% (TLC), kainate, quisqualate (non-NMDA) glutamate receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
6,7-Dinitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.14
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
DNQX, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
InChI key
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Application
DNQX has been used to block N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) and α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptors in various experiments.
Biochem/physiol Actions
A competitive kainate, quisqualate (non-NMDA) glutamate receptor antagonist.
DNQX is a quinoxaline derivative.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C127C239N8161
DNQX ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
D0540
DNQX
CNQX ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C127
CNQX
NS309 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
N8161
NS309
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik4(24406), Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
Gene Information
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)