Vai a
C239
CNQX disodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid, AMPA/kainate receptor antagonist.
Sinonimo/i:
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
176,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
597,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
975,00 €
828,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H2N4Na2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.12 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
CNQX disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
orange to red
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]c1nc2cc(C#N)c(cc2nc1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H4N4O4.2Na.H2O/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5;;;/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
LCDWHGXMFAZHEO-UHFFFAOYSA-L
Application
CNQX disodium salt hydrate has been used as:
  • as a competitive non-NMDA receptor antagonist and competitive AMPA/kainate receptor antagonist in neuronal cultures(110)
  • as a glutamatergic blockers for measuring inhibitory postsynaptic currents in projection neurons(111)
  • as a AMPA glutamate receptor antagonist prefrontal cortex neurons(112)
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive AMPA/kainate receptor antagonist.
CNQX(6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dioneis) is a potent, competitive AMPA/kainate receptor antagonist. It is a quinoxaline derivative and also an antagonist for non-N-methyl-d-aspartate (non-NMDA) glutamate receptor. CNQX mediates depolarization thalamic reticular nucleus via α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid receptors (AMPARs). It displays micromolar affinity towards AMPA/kainate receptor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C127N183M3568
CNQX ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C127
CNQX
MSX-3 hydrate ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
M3568
MSX-3 hydrate
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
color
orange to red
color
yellow
color
, brown to dark red-brown
color
pale yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)