Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 157,00 € 133,45 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
133,45 €
Prezzo di listino157,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
tan
solubility
H2O: <2 mL/mL, DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1sc2c(cc(cc2[n+]1[O-])C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H4N4O4S/c10-3-4-1-5-7(6(2-4)13(16)17)18-9(8(11)14)12(5)15/h1-2H,(H2,11,14)
InChI key
FKRBAXZAJBBIAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BTO-1 is a polo-like kinase (Plk) inhibitor.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: <2 mL/mL, DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color tan | color white to very dark brown | color white to beige | color white to off-white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?