Documenti fondamentali
SML2560
Sigma-Aldrich
OB-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ethyl 5-(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yloxy)-2-phenylbenzofuran-3-carboxylate
Scegli un formato
5 MG
71,60 €
25 MG
161,70 €
71,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
71,60 €
25 MG
161,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H17N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
71,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1Oc2cc3c([o]c(c3C(=O)OCC)c4ccccc4)cc2)C
InChI
UJHGRDVYTTVJFD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Inhibitor of Stomatin-like protein-3 (STOML3) oligomerization
OB-1 is an inhibitor of the oligomerization of Stomatin-like protein-3 (STOML3), which is a modulator of the mechanosensitive ion channel Piezo2. STOML3 requires oligomerization for its role as an endogenous regulator of the sensitivity of mechanosensitive Piezo ion channels in sensory neurons. By inhibiting this activity, OB-1 has been shown to reduce touch-evoked pain behavior in two mouse models of neuropathic pain.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)