Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 192,00 € 163,20 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 601,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
163,20 €
Prezzo di listino192,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(ccc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c1-7-4-5-8(11(12)13)6-9(7)16(14,15)10(2)3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IFIUFCJFLGCQPH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE7A(5150), PDE7B(27115)
Biochem/physiol Actions
BRL 50481 is a potent and selective PDE7 inhibitor (IC50 = 260 nM).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from GlaxoSmithKline
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: <2 mL/mL, DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| color white to off-white | color tan | color white | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?