Vai a
B4383
Bergamot oil
Sinonimo/i:
Bergamot peel oil
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
258,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.), n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.), 0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
oils
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
24245M1180PX0046
Bergamot oil
Sigma-Aldrich
B4383
Bergamot oil
Olio minerale meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M1180
Olio minerale
Paraffin Oil heavy
Supelco
PX0046
Paraffin Oil
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.), 0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.81-0.89 g/cm3 at 15 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.), n20/D 1.4675 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4670-1.4780
refractive index
n20/D 1.467 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
lipid type
oils
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
bp
159 °C (lit.)
bp
153-175 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bergamot oil
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
8007-75-8
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. ベルガモット油(B4383)について質問です。ベルガモット油中のベルガプテンを分析したいのですが、このベルガモット油はベルガプテンを除去するような工程で製造されていますでしょうか。また、もしわかるようでしたらベルガプテンをどれくらい含んでいるか、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
    1 risposta
    1. This bergamot oil contains naturally occurring furocoumarins, including bergapten. The amount of bergapten is not determined.