24245
Oil of turpentine
purified
Sinonimo/i:
Fir oil, Turpentine oil, Oil of turpentine, Pine oil, Turpentine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.84 (−7 °C, vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( −6.7 °C)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −40 to +48°
Qualità
purified
Impurezze
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤1.0% non-volatile matter
Indice di rifrazione
n20/D 1.4670-1.4780
P. eboll.
153-175 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
DCXXKSXLKWAZNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup