Documenti
PX0046
Supelco
Paraffin Oil
heavy
Sinonimo/i:
Paraffin Oil, Mineral Oil
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
232-384-2
Forma fisica
liquid
Colore
APHA: ≤20
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Heavy
Applicazioni
Heavy
Saybolt viscosity 310 at 100F
Risultati analitici
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.855-0.880
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Olio minerale light oil, (neat)
Sigma-Aldrich
M8410
Olio minerale
vibrant-m
Y0000913
Paraffin (White soft)
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
M5310
Olio minerale