Vai a
B2377
N-Bromoacetamide
powder
Sinonimo/i:
NBA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
467,00 €
396,95 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CONHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.96
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-181-0
Beilstein/REAXYS Number:
969346
MDL number:
396,95 €
Prezzo di listino467,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
105 °C
solubility
water: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5)
InChI key
VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Abolishes the rapid inactivation of membrane sodium- and potassium-ion channels.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B3131D0627B81255
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
mp
105 °C
mp
-
mp
-
mp
175-180 °C (dec.) (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)