B81255
N-Bromosuccinimide
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
NBS
About This Item
Prodotti consigliati
product name
N-Bromosuccinimide, ReagentPlus®, 99%
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
175-180 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the Wohl-Ziegler reaction (bromination at allylic positions via a radical pathway).
- To synthesize benzils and aliphatic 1,2-diketones from hydrobenzoins and 1,2-diols in the presence of CCl4 as a solvent.
- To prepare tricyclic azepino[4,5-b]indoles from indole-β-enaminoesters or β-enaminones via Pictet–Spengler cyclization.
- To synthesize acylsilanes via oxidative hydrolysis of 2-silyl-1,3-dithianes.
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges