Vai a
B0508
Brain acetone powder bovine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
form
powder
technique(s)
tissue culture: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Brain acetone powder bovine may be used in studies tissue-specific genes leading to the expression of proteins important for the analysis of immunoreactivity, disease pathogenesis and drug targeting.
Has been used as a crude source of calmodulin.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2023A8426A3311
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B0508-25G04061833616512