A3311
Sieroalbumina
powder, BioXtra
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Scegli un formato
589,00 €
Scegli un formato
About This Item
589,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Stato
powder
PM
~66 kDa
Confezionamento
poly bottle of
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | embryo: suitable
Perdita
≤5%
pH
6.5-7.5
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Contenuto correlato
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.