Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 54,80 € | |
| 100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 71,10 € | |
| 500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 175,00 € 148,75 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
54,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine
Quality Segment
form
powder
technique(s)
tissue processing: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Selectively soluble components of liver extracts were used in early nutritional studies of essential micronutrients.
Other Notes
Commercially dried liver extract containing B-factors.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine | biological source bovine | biological source human plasma | biological source Porcine |
| technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) tissue culture: suitable, transfection: suitable |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Formaldehyde solution
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F14335-10G | 04061836830892 |
| F14335-5G | 04061833611951 |
| 2023-500G | 04061833627037 |
| 2023-50G | 04061838764690 |
| 2023-100G | 04061838764683 |