Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 358,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
358,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC1CCN=C(N)S1
InChI
1S/C5H10N2S.ClH/c1-4-2-3-7-5(6)8-4;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,7);1H
InChI key
HVJCRMIQAMEJNM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FPGS(2356)
Biochem/physiol Actions
As a selective type II (inducible) nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, AMT was tested against LPS-induced inflammation in rats.[1]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥98% | assay ≥98% (titration) | assay 98% | assay ≥98% (TLC) |
| Gene Information human ... FPGS(2356) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder or crystals | form crystalline powder, powder or crystals | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9834-10MG | 04061833267660 |