C13408
O-(Carboxymethyl)hydroxylamine hemihydrochloride
98%
Sinonimo/i:
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride, (Aminooxy)acetic acid hemihydrochloride, (Carboxymethoxy)amine hemihydrochloride, Hydroxylamine-O-acetic acid hemihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
98%
Forma fisica
crystalline powder
powder or crystals
Punto di fusione
156 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NOCC(O)=O.NOCC(O)=O
InChI
1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H
KBXIJIPYZKPDRU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.