Vai a
M6500
Cysteamine hydrochloride
powder or crystals, ≥98% (titration)
Sinonimo/i:
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
149,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
474,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.61
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
205-858-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder or crystals
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cysteamine hydrochloride, ≥98% (titration)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder or crystals
mp
67-71 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cysteamine derived from cysteine degradation is the simplest stable aminothiol. Cysteamine is used in the biosynthesis of coenzyme A (CoA). Cysteamine may be useful in studies on oxidative stress and glycation (transglycating agent). Cysteamine is a substrate useful to study the specificity and kinetics of cysteamine (2-aminoethanethiol) dioxygenase(s) (ADO).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3008049705PHR9273
assay
≥98% (titration)
assay
≥97.0% (RT)
assay
98.0-101.0% (RT)
assay
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
67-71 °C
mp
64-70 °C, 67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
form
powder or crystals
form
crystals
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)