Vai a
A8843
AM580
≥98% (HPLC), RAR-α agonist, solid
Sinonimo/i:
4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carboxamido]benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
198,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
AM580, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-15(7-10-17(18)21)19(24)23-16-8-5-14(6-9-16)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
AM580 is a retinobenzoic derivative and a RAR-α (retinoic acid receptor-α) agonist. It stimulates the maturation of granulocytes in NB4 promyelocytic leukemia cell line and APL (acute promyelocytic leukemia) blasts. AM580 suppresses endometrial cancer cell proliferation.
Application
Retinoid derivative used for gene expression studies of leukemia-retinoic acid receptor (PHL-RAR) cell line differentiation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1070SML0771T3205
AM580 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A8843
AM580
SR-58611A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1070
SR-58611A
LG100754 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0771
LG100754
Tamibarotene ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3205
Tamibarotene
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915)
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A8843-5MG04061832952970