Documenti fondamentali
SML1070
Sigma-Aldrich
SR-58611A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Amibegron, [[(7S)-7-[[(2R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl]oxy acetic acid ethyl ester hydrochloride
Scegli un formato
5 MG
125,00 €
25 MG
514,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
125,00 €
25 MG
514,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26ClNO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -75 to -95°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=CC([C@@H](O)CN[C@@H]2CC(C=C(OCC(OCC)=O)C=C3)=C3CC2)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C22H26ClNO4.ClH/c1-2-27-22(26)14-28-20-9-7-15-6-8-19(11-17(15)12-20)24-13-21(25)16-4-3-5-18(23)10-16;/h3-5,7,9-10,12,19,21,24-25H,2,6,8,11,13-14H2,1H3;1H/t19-,21-;/m0./s1
NQIZCDQCNYCVAS-RQBPZYBGSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB3(155)
Azioni biochim/fisiol
SR58611A is a potent, specific 3β adrenergic receptor agonist.
SR58611A is a potent, specific b3 adrenergic receptor agonist. The EC50 for reduction of β3-mediated spontaneous motility in rat distal colon sections is 3.5 nM. Minimal anti-depressant efficacious doses for SR58611A are 0.1-0.3 mpk in rodent models.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zili Wang et al.
Journal of shoulder and elbow surgery, 30(2), 373-386 (2020-07-01)
Rotator cuff (RC) muscle atrophy and fatty infiltration (FI) are independent factors correlated with failure of attempted tendon repair in larger RC tears. However, there is no effective treatment for RC muscle atrophy and FI at this time. The recent
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience