Vai a
SML0771
LG100754
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E,4E,6Z)-3-Methyl-7-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-propoxy-2-naphthalenyl)-2,4,6-Octatrienoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
129,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
524,00 €
445,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H36O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCC)c1cc2c(cc1\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C)C(CCC2(C)C)(C)C
InChI
1S/C26H36O3/c1-8-14-29-23-17-22-21(25(4,5)12-13-26(22,6)7)16-20(23)19(3)11-9-10-18(2)15-24(27)28/h9-11,15-17H,8,12-14H2,1-7H3,(H,27,28)/b10-9+,18-15+,19-11-
InChI key
HNODNXQAYXJFMQ-LQUSFLDPSA-N
Biochem/physiol Actions
LG100754 is a RXR:PPAR agonist.
LG100754 is a unique RXR ligand that acts as an antagonist against RXR homodimers, but is a strong agonist for RXR:PPARα and RXR:PPARγ heterodimers. The compound does not have agonist activities for other RXR heterodimers containing LXR or GAR/FXR receptors. LG100754 initiates adipocyte differentiation, inhibits TNFα-induced insulin receptor hypophosphorylation and improves insulin resistance in db/db mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsR, Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1950N8164SML1799
LG100754 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0771
LG100754
UVI3003 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1950
UVI3003
NSC727447 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
N8164
NSC727447
UCPH-102 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1799
UCPH-102
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)