Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 250 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 413,00 € | |
| 500 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 862,00 € |
Informazioni su questo articolo
413,00 €
biological source
Bacillus subtilis
Quality Level
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥20 units/mg protein (Lowry)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥20 units/mg protein (Lowry) | specific activity ~30 units/mg protein (Lowry) | specific activity ≥250 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥60 units/mg protein |
| biological source Bacillus subtilis | biological source Bacillus subtilis | biological source - | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A7189-250UN | 04061838168511 |
| A7189-500UN | 04061838168528 |