L5135
L-Leucine Dehydrogenase from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
Sinonimo/i:
L-Leucine:NAD+ oxidoreductase (deaminating)
Scegli un formato
634,20 €
Prezzo di listino906,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
634,20 €
Prezzo di listino906,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥60 units/mg protein
PM
245 kDa
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?