Vai a
L2011
D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii
ammonium sulfate suspension, ≥250 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Lactate, (R)-Lactate:NAD+ oxidoreductase, D−LDH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2500 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
564,00 €
5000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.040,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥250 units/mg protein (biuret)
564,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
≥250 units/mg protein (biuret)
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
storage temp.
2-8°C
General description
Research area: Cell Signalling D-lactate dehydrogenase belongs to the D-isomer-specific 2-hydroxyacid dehydrogenase family.[1] Lactate dehydrogenase (LD) is a tetramer consisting of two (H and M) subunits. It has five isozymes (LD1 to LD5) and this composition varies in different tissues. LD1 is abundant in the kidney, heart, and erythrocytes. LD5 is found in the liver and skeletal muscles.[2] LD is a ubiquitous molecule found in plants, yeast, mammals, and microorganisms and is a member of the oxidoreductase family.[3]
Biochem/physiol Actions
Lactic dehydrogenase (LDH)plays an important role in the glycolytic pathway where it converts pyruvate tolactate by using NAD+ as a co-factor. It is considered animportant molecule that can be used in cancer therapy as it acts as aglycolytic inhibitor. Inhibition of LDH is associated with blocking of aerobicglycolysis in tumour cells.[2]
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 6.0
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of pyruvate to D-lactate per min at pH 7.0 at 25 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L3888L5135L2625
specific activity
≥250 units/mg protein (biuret)
specific activity
150-500 units/mg protein
specific activity
≥60 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
foreign activity
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
foreign activity
-
foreign activity
pyruvate kinase ≤0.03%
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)