Vai a
A6855
Arachidonoyl-AMC
fatty acid amide hydrolase substrate, 99% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
AAMCA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
209,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
748,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H39NO3
Peso molecolare:
461.64
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
209,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Arachidonoyl-AMC, fatty acid amide hydrolase substrate
Quality Segment
assay
99% (HPLC)
form
solid
storage condition
under inert gas
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C30H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-29(32)31-26-21-22-27-25(2)23-30(33)34-28(27)24-26/h7-8,10-11,13-14,16-17,21-24H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3,(H,31,32)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
IQPBUDMTXHWSHB-ZKWNWVNESA-N
Application
Fluorogenic substrate used in a selective and sensitive assay of fatty acid amide hydrolase (FAAH).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B7431E1904S8197
Bryostatin 1 ≥99%, solid
Sigma-Aldrich
B7431
Bryostatin 1
SMER28 >99% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S8197
SMER28
assay
99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
>99% (HPLC)
assay
>99% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
under inert gas
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)