Vai a
S8197
SMER28
>99% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
6-bromo-N-2-propenyl-4-quinazolinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
187,00 €
158,95 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
816,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>99% (HPLC)
Form:
solid
158,95 €
Prezzo di listino187,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>99% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2ncnc(NCC=C)c2c1
InChI
1S/C11H10BrN3/c1-2-5-13-11-9-6-8(12)3-4-10(9)14-7-15-11/h2-4,6-7H,1,5H2,(H,13,14,15)
InChI key
BCPOLXUSCUFDGE-UHFFFAOYSA-N
Application
SMER28 may be used in mTOR-mediated signaling studies.
Biochem/physiol Actions
SMER28 is a small molecule modulator of mammalian autophagy.
SMER28 is a small molecule modulator of mammalian autophagy; enhances A53T alpha-synuclein clearance in PC-12 cells independent of rapamycin treatment; appears to act independent of the mTOR pathway, but combined treatment with saturating rapamycin concentration enhances the effect of either compound alone on A53T alpha-synuclein clearance; autophagy inducers may prove useful in the treatment of neurodegenerative and infectious diseases and cancer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2202D1944SML1071
SMER28 >99% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S8197
SMER28
SGC-GAK-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2202
SGC-GAK-1
D4476 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D1944
D4476
ML240 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1071
ML240
assay
>99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SMER28
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)