This product is a crude enzyme preparation, the activity is not a determined test specification. Historical data indicates activity may range from 10 - 40 units per gram. Please see the link below to review the available assay protocol:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/192/355/a5384enz.pdf
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 150 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 388,00 € | |
| 250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 560,00 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
Porcine heart
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Porcine heart
Quality Segment
form
solid
mol wt
~66 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Aconitase catalyses the stereo-specific isomerization of citrate to isocitrate via cis-aconitate in the tricarboxylic acid cycle. Aconitase is inhibited by cyanide, sulfide and copper and mercury at low concentrations. It is competitively inhibited by trans-aconitate. Aconitase contains an internal Fe-S cluster which is responsible for its activity.
Analysis Note
Crude preparation containing aconitase activity
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of citrate (via cis-aconitate) to isocitrate per min at pH 7.4 at 25 °C.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source Porcine heart | biological source Porcine heart | biological source Porcine heart | biological source Porcine liver |
| form solid | form solid | form liquid | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt ~66 kDa by gel filtration | mol wt - | mol wt - | mol wt 168 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Product Information Sheet
QC Methods
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A5384-150MG | 04061833616352 |
| A5384-250MG | 04061833423905 |
-
what is the units/mg of this product? Or is it not known?
1 risposta-