Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 53,70 € |
1000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 258,00 € |
5000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 884,00 € |
Informazioni su questo articolo
53,70 €
biological source
Porcine heart
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥100 units/mg protein
foreign activity
isocitrate dehydrogenase and aconitase ≤0.01%, malic dehydrogenase ≤0.1%
storage temp.
−20°C
Application
- to inject newt egg for determining its importance in egg activation at fertilization
- in the preparation of reaction mix to determine pyruvate carboxylase enzyme activity
- to examine whether it can induce a [Ca2+] increase and egg activation in unfertilized eggs[1]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥75 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) |
| biological source Porcine heart | biological source Porcine heart | biological source Porcine heart | biological source Porcine liver |
| form liquid | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity isocitrate dehydrogenase and aconitase ≤0.01%, malic dehydrogenase ≤0.1% | foreign activity L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%, glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.05% | foreign activity glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.1%, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase and pyruvate kinase ≤0.06% | foreign activity - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?