As indicated above, under 'Physical form': Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 8
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 62,90 € |
1000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,30 € |
5000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 282,00 € |
20000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 527,00 € |
Informazioni su questo articolo
62,90 €
biological source
Porcine liver
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
mol wt
168 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ammonium sulfate suspension, ≥150 units/mg protein (biuret) | description lyophilized powder, ≥30 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥15 units/mg solid | description recombinant, expressed in E. coli, ≥30.0 U/g |
| specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥30 units/mg protein | specific activity ≥15 units/mg solid | specific activity ≥30.0 U/g |
| biological source Porcine liver | biological source - | biological source - | biological source - |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder or flakes, crystalline, crystals |
| mol wt 168 kDa | mol wt 60 kDa | mol wt 168 kDa | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esterase from porcine liver
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the concentration of ammonium sulfate?
1 risposta-