Vai a
A2810
Adenosine 5′-diphosphate–Agarose
lyophilized powder
Sinonimo/i:
5′-ADP agarose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
361,00 €
306,85 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
306,85 €
Prezzo di listino361,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 5′-diphosphate has been used in the research of platelet integrin α(IIb)β3, which is crucial for platelet aggregation. It has been determined that the interaction between Adenosine 5′-diphosphate and the receptor P2Y12 is needed for the maintenance of integrin α(IIb)β3 activation. Adenosine 5′-diphosphate agarose (5′-ADP agarose) has been used in purification of heat schock proteins.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Preparation Note
Swelling factor = 1 gram yields 8-16 mL packed gel
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0144G976801905
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix attachment
C-8
matrix attachment
C-8
matrix attachment
ribose hydroxyls
matrix attachment
-
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
≥2 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A2810-5ML04061837769344