Vai a
A0144
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate–Agarose
lyophilized powder
Sinonimo/i:
3′,5′-cAMP agarose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
397,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106500
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
≥2 μmol per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate-Agarose (3′,5′-cAMP agarose) may be used in affinity chromatography for the separation of the subunits of cAMP-dependent protein kinase or for the purification of the cAMP receptor subunit. Research on schizophrenia has shown that abnormalities in the cAMP signaling pathway, may contribute to the pathophysiology of the disorder.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2810G9768A2767
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
9 atoms
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
matrix spacer
9 atoms
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)