Vai a
A2646
D-Arginine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
145,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
489,00 €
366,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
EC Number:
205-866-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725412
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
D-Arginine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
226 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Arginine (Arg) is a dibasic amino acid and exists as two enantiomers: D-Arg and L-Arg. D-Arg is a cationic endogenous amino acid and is found in the central nervous system.[1]
Application
D-Arginine has been used:
  • as an organic substrate to study the metabolic versatility of freshwater sedimentary archaea feeding on different organic carbon sources[2]
  • to study its role in the inhibition of Pseudorabies virus (PRV) plaque formation by arginase[3]
  • as a reference standard for chromatographic separation[4]
Biochem/physiol Actions
D-Arginine is a semi-essential amino acid that maintains cell death in the central nervous system (CNS). It may possess neuroprotective actions against glucocorticoids induced neurotoxicity in the CNS.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S4250A500611009
D-Arginine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A2646
D-Arginine
D-Serine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
S4250
D-Serine
L-arginina reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
A5006
L-arginina
L-arginina BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
11009
L-arginina
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥99.5% (NT)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
mp
226 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
222 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)