Vai a
A1978
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-15
Anti-β-Actin antibody, Mouse monoclonal
Sinonimo/i:
Anti-β-actina monoclonale
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
515,00 €
200 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
664,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AC-15, monoclonal
Application:
ARR, ICC, IF, IHC (f), WB
Citations:
4100
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1312
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-β-actina monoclonale murino, clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
should not react with
Dictyostelium discoideum
technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
General description
Il gene ACTB (β-actina) è mappato nel cromosoma umano 7p22.1. La β-actina è la proteina più abbondante tra quelle presenti nel nel citoplasma. L′ACTB è espressa diffusamente. L′actina è una delle proteine eucariotiche più conservate ed è espressa nei mammiferi e negli uccelli. Quattro isoforme di actina sono marcatori di differenziazione dei tessuti muscolari, mentre le altre due sono presenti in quasi tutte le cellule. L′anticorpo anti-β-actina monoclonale murino (isotipo IgG1 murino) è derivato dall′ibridoma AC-15 prodotto dalla fusione di cellule di mieloma murino e splenociti di topi BALB/c immunizzati con un peptide N-terminale sintetico lievemente modificato della beta-actina citoplasmatica Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, coniugato con KLH.
Nella colorazione delle criosezioni di tessuti ultrasottili di ventrigli di pollo, l′anticorpo marca i corpi densi, i canali longitudinali che collegano i corpi densi consecutivi (che sono occupati anche dalla desmina) e la placca densa associata alla membrana. Non colora i muscoli cardiaci e scheletrici adulti, si può osservare una lieve colorazione dovuta a contaminazioni del campione con cellule non muscolari o nel caso venga utilizzato tessuto embrionale.
Nella colorazione delle criosezioni di tessuti ultrasottili di ventrigli di pollo, l′anticorpo marca i corpi densi, i canali longitudinali che collegano i corpi densi consecutivi che sono occupati anche dalla desmina, e la placca densa associata alla membrana. Non colora i muscoli cardiaci e scheletrici adulti, tranne che per alcune tracce che sono dovute alla contaminazione del campione con cellule non muscolari o che possono comparire se si utilizzano tessuti embrionali.
Immunogen
peptide N-terminale lievemente modificato della β-actina citoplasmatica, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, coniugato a KLH.
Application
Le actine presenti in cellule provenienti da varie specie e tessuti presentano proprietà immunologiche e fisiche molto simili. Di conseguenza, non è stato facile produrre antisieri potenti contro questa proteina. Pertanto, la disponibilità di anticorpi monoclonali contro la β-actina rappresenta uno strumento utile e specifico per lo studio della distribuzione intracellulare della -actina e degli aspetti statici e dinamici del citoscheletro.
L′anticorpo anti-beta-actina monoclonale può essere utilizzato per analisi di microarray, analisi con immunofluorescenza indiretta e analisi immunoistochimiche. È stato inoltre adoperato per analisi immunocitochimiche a 10-40 μg/mL con fibroblasti di prepuzio umano. L′anticorpo è stato utilizzato anche per analisi con metodica Western blot a 0,5-1 μg/mL con un estratto cellulare di fibroblasti di prepuzio umano o fibroblasti di pollo.
Può essere adoperato per colorare sezioni congelate fissate in acetone, preparati per microscopio elettronico ed esperimenti con microiniezioni. Come fissativi, si possono utilizzare anche B5, methacarn, etanolo o soluzione di Bouin. L′epitopo riconosciuto dall′anticorpo è resistente alla fissazione in formalina e all′inclusione in paraffina.
È stato adoperato nell′immunofissazione.
L′anti-actina murina monoclonale è stata utilizzata come controllo di caricamento per l′analisi con metodica Western blot di lisati di proteine epatiche di ratto.
L′anticorpo anti-actina murino monoclonale è stato utilizzato come controllo di caricamento per l′analisi con metodica Western blot di proteine immunoprecipitate da co-colture di gangli della radice dorsale di ratto.
L′anticorpo anti-beta-actina monoclonale può essere utilizzato per analisi di microarray, analisi con immunofluorescenza indiretta e analisi immunoistochimiche. È stato inoltre adoperato per analisi immunocitochimiche a 10-40 μg/mL con fibroblasti di prepuzio umano. L′anticorpo è stato utilizzato anche per analisi con metodica Western blot a 0,5-1 μg/mL con un estratto cellulare di fibroblasti di prepuzio umano o fibroblasti di pollo.
Può essere adoperato per colorare sezioni congelate fissate in acetone, preparati per microscopio elettronico ed esperimenti con microiniezioni. Si possono utilizzare come fissativi la soluzione B5 o le soluzioni di etanolo, di metacam o di Bouin. L′epitopo riconosciuto dall′anticorpo è resistente alla fissazione in formalina e all′inclusione in paraffina.
Biochem/physiol Actions
Le due principali proteine citoscheletriche coinvolte nella motilità cellulare sono l′actina e la miosina. L′actina e la miosina sono costituenti di molti tipi di cellule e sono implicate in una miriade di processi cellulari, tra cui la locomozione, la secrezione, la ciclosi, la fagocitosi e la citochinesi.
L′ACTB (β-actina) ha un ruolo cruciale nell′organogenesi, specialmente per quanto concerne lo sviluppo del cervello, dei reni e del cuore. È responsabile del mantenimento della proliferazione, della migrazione e della forma cellulare. La proteina dell′actina è essenziale per la formazione delle piastrine mature. β−L′actina è fondamentale per lo sviluppo embrionale. La sovraregolazione della β-actina stimola le protrusioni della membrana e favorisce la motilità cellulare. La proteina codificata β-actina media la migrazione dei fibroblasti nel topo, controllando così la tensione dei tessuti connettivi.
L′actina è una proteina citoscheletrica che regola la motilità, la secrezione, la fagocitosi e la citochinesi cellulare. La regione NH2-terminale dell′actina può funzionare da antigene. Questo terminale può anche modulare le interazioni dell′actina e può associarsi a proteine quali la miosina.
L′anticorpo anti-β-actina monoclonale murino 1, 2 riconosce un epitopo situato sull′estremità N-terminale dell′isoforma β dell′actina.
Physical form
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente 15 mM di azoturo di sodio.
Preparation Note
Conservazione e stabilità: Per l′uso continuo, conservare a 2-8 °C al massimo per un mese. Se si desidera prolungare la conservazione, la soluzione può essere congelata in aliquote di lavoro a -20 °C. Si raccomanda di evitare cicli ripetuti di congelamento e scongelamento e la conservazione in freezer “frost free”. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugarla per chiarificarla prima dell′uso. I campioni delle diluizioni di lavoro vanno eliminati se non vengono utilizzati entro 12 ore.
Other Notes
Per visionare una guida alla selezione degli anticorpi anti-actina, visitare www.sigmaaldrich.com/actin.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F3022A4700WH0000060M1
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
clone
AC-40, monoclonal
clone
3G4-F9, monoclonal
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Gene Information
human ... ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA1(58), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTA2(59), ACTB(60), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTC1(70), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG1(71), ACTG2(72), ACTG2(72), ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459), Acta1(11459), Acta1(11459), Acta2(11475), Acta2(11475), Acta2(11475), Actb(11461), Actb(11461), Actb(11461), Actc1(11464), Actc1(11464), Actc1(11464), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg1(11465), Actg2(11468), Actg2(11468), Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437), Acta1(29437), Acta1(29437), Acta2(81633), Acta2(81633), Acta2(81633), Actb(81822), Actb(81822), Actb(81822), Actc1(29275), Actc1(29275), Actc1(29275), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg1(287876), Actg2(25365), Actg2(25365), Actg2(25365)
Gene Information
human ... ACTB(60)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
species reactivity
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
species reactivity
human, rat, mouse
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Articoli
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Contenuto correlato
Instructions
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A1978-200UL04061838443229
A1978-100UL04061838443212
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto