Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 249,00 € | |
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 817,00 € |
Informazioni su questo articolo
249,00 €
Nome del prodotto
(S)-AMPA, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
SMILES string
Cc1onc(O)c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
UUDAMDVQRQNNHZ-YFKPBYRVSA-N
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grm6(24419)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| Gene Information human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897) | Gene Information - | Gene Information rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Slc1a1(25550), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483) | Gene Information human ... GRIK1(2897) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A0326-5MG | 04061832079080 |
| A0326-1MG | 04061825980423 |