Vai a
A6816
(±)-AMPA
solid
Sinonimo/i:
(±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
155,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
518,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
832,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O4
Peso molecolare:
186.17
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
SMILES string
O.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.H2O/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
HFISYNCCKQHIAM-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-AMPA has been used:
  • in vivo
  • whole-cell patch-clamp recording in Müller glial cells
  • to test its excitotoxic effects in hippocampal slice cultures
  • in retinal horizontal cells (HCs) culture to test its effect on Ca2+ signals
Biochem/physiol Actions
Potent excitatory amino acid that interacts selectively with central AMPA/kainate receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9111A0326324817
(±)-AMPA solid
Sigma-Aldrich
A6816
(±)-AMPA
(S)-AMPA ≥97%
Sigma-Aldrich
A0326
(S)-AMPA
description
solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥97%
description
99%
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL, H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Slc1a1(25550), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grm6(24419)
Gene Information
human ... F10(2159), F2(2147), PLG(5340)
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Slc1a1(25550), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
color
white
color
off-white to light tan
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)