Vai a
A9111
(±)-AMPA hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
270,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.060,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O4 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.BrH/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI key
KUAHVIUZGLGASU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(±)-AMPA is a potent excitatory amino acid that interacts selectively with central AMPA/kainate receptors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0326A6816G019
(S)-AMPA ≥97%
Sigma-Aldrich
A0326
(S)-AMPA
(±)-AMPA solid
Sigma-Aldrich
A6816
(±)-AMPA
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)