Vai a
92243
Cholesteryl N-(2-dimethylaminoethyl)carbamate
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
3β-{N-[2-(Dimethylamino)ethyl]carbamoyl}cholesterol, DC-Chol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
485,00 €
363,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H56N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
500.80
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
363,75 €
Prezzo di listino485,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)NCCN(C)C
InChI
1S/C32H56N2O2/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35)/t23-,25?,26+,27-,28+,29+,31+,32-/m1/s1
InChI key
HIHOWBSBBDRPDW-MTIZRNOUSA-N
Application
  • Role of interleukin-6 in antigen-specific mucosal immunoglobulin A induction by cationic liposomes.: This study investigates the use of cholesteryl N-(2-dimethylaminoethyl)carbamate in cationic liposomes for enhancing mucosal immunoglobulin A production, highlighting its potential in vaccine development (Tada et al., 2021).
  • Nasal vaccination with pneumococcal surface protein A in combination with cationic liposomes consisting of DOTAP and DC-chol confers antigen-mediated protective immunity against Streptococcus pneumoniae infections in mice.: This research demonstrates the efficacy of cholesteryl N-(2-dimethylaminoethyl)carbamate in nasal vaccines, providing a promising strategy for respiratory infection prevention (Tada et al., 2018).
Biochem/physiol Actions
Cationic liposome, investigated in cancer gene therapy[1], as vaccine delivery system/adjuvant[2].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6013C2832C9523
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
92243-500MG04061833073759
92243-100MG04061833073742