Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 71,80 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 220,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 440,00 € 330,00 € |
Informazioni su questo articolo
71,80 €
biological source
synthetic
Quality Segment
description
anionic
assay
≥98% (TLC)
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
InChI key
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.99% trace metals basis |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| description anionic | description cholesterol 3-sulfate (sodium salt) | description - | description - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?