Vai a
C6013
Cholesteryl hemisuccinate tris salt
anionic detergent
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, CHEMS, CHS, Cholesteryl hydrogen succinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
708,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2680,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H50O4 · C4H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
607.86
UNSPSC Code:
12352211
eCl@ss:
39023139
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
708,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C31H50O4.C4H11NO3/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5;5-4(1-6,2-7)3-8/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33);6-8H,1-3,5H2/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-;/m1./s1
InChI key
SLDYONDUXRBLLR-XTCKSVDZSA-N
Application
Cholesteryl hemisuccinate tris salt has been used:
  • to prepare solubilization buffer for glucan synthase assay
  • to prepare immunoprecipitation buffer for immobilization of opioid receptors on paramagnetic beads.
  • as a membrane stabilizer for liposomes and protein synaptogyrin-1
  • as a component of a folate-modified self-microemulsifying drug delivery system.
  • with N-dodecyl β-D-maltoside (DDM) to solubilize erythrocyte ghosts and chemokine receptor CCR1
  • for protein solubilization
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl hemisuccinate is an ionizable anionic detergent that stabilizes large unilamellar vesicles. These liposome vesicles act as delivery agents for anticancer drugs, oligonucleotides and antibiotics. Cholesteryl succinate also reportedly exhibits antiproliferative activity and may be clinically useful as antitumor agent.
Preparation Note
Cholesteryl hemisuccinate tris salt yields clear, colorless solution in methanol at 10 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6512850524PSML4366
CHEMS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850524P
CHEMS
Lasmiditan hemisuccinate ≥98% (HPLC)
SML4366
Lasmiditan hemisuccinate
description
anionic detergent
description
-
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98% (HPLC)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
form
powder
form
liquid crystal
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)