Vai a
52044
Hexaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
C12E6, Dodecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) lauryl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
273,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.65
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-282-3
Beilstein/REAXYS Number:
1715367
MDL number:
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
Quality Level
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (TLC)
mol wt
450.65 g/mol
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-26-15-17-28-19-21-30-23-24-31-22-20-29-18-16-27-14-12-25/h25H,2-24H2,1H3
InChI key
OJCFEGKCRWEVSN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Non-ionic surfactant which effectively releases histamine from rat peritoneal mast cells[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7643774716P8925
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
mol wt
450.65 g/mol
mol wt
406.60 g/mol
mol wt
510.70 g/mol
mol wt
average mol wt 66,000
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
-
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gel filtration of solubilized systems. VII. Temperature effect on the solubilization of ethylparaben in hexaoxyethylene lauryl ether micelles.
A Goto et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 32(8), 2905-2909 (1984-08-01)
S Kaneshina et al.
Biochimica et biophysica acta, 603(2), 237-244 (1980-12-12)
An aqueous solution of non-ionic surfactants becomes suddenly turbid when heated to a critical temperature, known as the cloud point, and concomitantly expands the volume. The volume expansion is caused by release of structured water molecules from the hydrophilic polyoxyethyelene
G Calvin et al.
Toxicology letters, 18(3), 351-357 (1983-09-01)
Oral doses (100 mg/kg/day) of a 14C-labelled branched-chain alkylpolyethoxylate [( C5H11]2CH14CH2O[CH2CH2O]6H; abbreviated [14C]A12E6) were extensively absorbed from the gastrointestinal tract of rats. During a multiple dosing regime, a proportion of 14C equivalent to one daily dose was excreted each day.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
52044-1G04061832546896
52044-5G04061838056252