Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 219,00 € |
Informazioni su questo articolo
219,00 €
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystals
mol wt
510.70 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.457
density
1.008 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-28-13-15-30-17-19-32-21-23-34-25-26-35-24-22-33-20-18-31-16-14-29-12-10-27/h27H,2-26H2,1H3
InChI key
UJMHIOBAHVUDGS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form solid | form - | form semisolid |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) - | technique(s) drug transporter assay: suitable |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98.0% (GC) |
| mol wt 510.70 g/mol | mol wt 594.86 g/mol | mol wt 450.65 g/mol | mol wt 406.60 g/mol |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?