Vai a
76437
Pentaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
C12E5, Dodecyl pentaethylene glycol ether, Dodecylpentaglycol, Polyoxyethylene (5) lauryl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
194,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
660,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-281-8
Beilstein/REAXYS Number:
1797921
MDL number:
194,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (GC)
form
semisolid
mol wt
406.60 g/mol
technique(s)
drug transporter assay: suitable
density
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-24-15-17-26-19-21-28-22-20-27-18-16-25-14-12-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI key
LAPRIVJANDLWOK-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Coadsorption of a Monoclonal Antibody and Nonionic Surfactant at the SiO(2)/Water Interface:</strong> This study demonstrates the coadsorption properties of Pentaethylene glycol monododecyl ether with monoclonal antibodies, offering significant implications for biopharmaceutical formulations to improve drug stability and delivery (Lu et al., 2018).</li>
<li><strong>Water-Resistant Surface Modification of Hydrophobic Polymers with Water-Soluble Surfactant Additives:</strong> This research showcases the effectiveness of Pentaethylene glycol monododecyl ether in modifying hydrophobic polymer surfaces to make them water-resistant, pointing to its utility in various industrial and coating applications (Thompson et al., 2021).</li>
<li><strong>Synergistic Role of Temperature and Salinity in Aggregation of Nonionic Surfactant-Coated Silica Nanoparticles:</strong> Highlights the use of Pentaethylene glycol monododecyl ether in nanoparticle stabilization, particularly under varying thermal and saline conditions, beneficial for tailored drug delivery systems and environmental applications (Bharti et al., 2023).</li>
</ul>
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7643674680
description
BioXtra, ≥98.0% (GC)
description
BioXtra, ≥97.0% (GC)
description
BioXtra, ≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
form
semisolid
form
liquid
form
solid
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
cation traces
Mn: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg
cation traces
Mn: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
Ni: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)