Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 111,00 € 77,70 € | |
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 335,00 € 167,50 € |
Informazioni su questo articolo
77,70 €
Prezzo di listino111,00 €Risparmia il 30%product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 512 nm; λem 567 nm (acid/neutral), λex 598 nm; λem 668 nm (basic)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc5cc(O)ccc5c4Oc6c3ccc7cc(O)ccc67.OC(=O)c8ccc9C(=O)OC%10(c%11ccc%12cc(O)ccc%12c%11Oc%13c%10ccc%14cc(O)ccc%13%14)c9c8
InChI
1S/2C29H16O7/c30-17-4-6-19-14(11-17)1-9-23-25(19)35-26-20-7-5-18(31)12-15(20)2-10-24(26)29(23)22-8-3-16(27(32)33)13-21(22)28(34)36-29;30-17-4-7-19-14(11-17)2-9-22-25(19)35-26-20-8-5-18(31)12-15(20)3-10-23(26)29(22)24-13-16(27(32)33)1-6-21(24)28(34)36-29/h2*1-13,30-31H,(H,32,33)
InChI key
ANUHNEJUELPITC-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 512 nm; λem 567 nm (acid/neutral), λex 598 nm; λem 668 nm (basic) | fluorescence λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPCE) | assay ≥75% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioReagent |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 21932-100MG-F | 04061832531557 |
| 21932-25MG-F | 04061833276921 |
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/387/963/318bf7ad-cf3e-4963-b3df-a9631e1631ae/640/318bf7ad-cf3e-4963-b3df-a9631e1631ae.png)