Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 247,00 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2.430,00 € |
Informazioni su questo articolo
247,00 €
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.Oc7ccc8c(Oc9cc(O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)NCCCCCC(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C31H26N2O10/c34-18-6-9-22-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-23(25)31(22)21-8-5-17(14-20(21)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37;34-18-6-9-21-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-22(25)31(21)23-14-17(5-8-20(23)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37/h2*5-10,14-16,34-35H,1-4,11-13H2,(H,32,39)
InChI key
WAGYELYAQOYZFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - |
| fluorescence λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 492 nm; λem 517 nm in DMF | fluorescence λex 490 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 |
| solubility DMF: soluble, methanol: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility - |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| assay ≥75% (HPLC) | assay ≥90% (HPCE) | assay ≥80% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 46940-25MG-F | 04061833277270 |
| 46940-5MG-F | 04061833277287 |
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/387/963/318bf7ad-cf3e-4963-b3df-a9631e1631ae/640/318bf7ad-cf3e-4963-b3df-a9631e1631ae.png)
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)