Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 97,00 € | |
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 314,00 € |
Informazioni su questo articolo
97,00 €
Nome del prodotto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
Application
- in the yeast two-hybrid screen[1]
- for differentiating α-galactosidase-positive strains of yeast
- to determine melibiase activity in yeast and to identify Saccharomyces cerevisiae A241 × Saccharomyces uvarum C995 hybrids
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1 | optical activity - | optical activity [α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 656151-1G | 04061825587257 |
| 656151-5G | 04061831822601 |
| 16555-25MG | 04061838748706 |
| 16555-100MG | 04061838748690 |