Vai a
B4387
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside
≥98%, powder
Sinonimo/i:
Bluo-Gal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
86,70 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
275,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16BrNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.18
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1550140
86,70 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Application
Chromogenic substrate suitable for identification of lac+ bacterial colonies. An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside (X-Gal), producing a darker blue color.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B2904203780M7633
Bluo-Gal reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sigma-Aldrich
B2904
Bluo-Gal
description
≥98%
description
reagent for selection of recombinant bacterial clones
description
-
description
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: soluble
solubility
2% DMF: soluble, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)