This compound is soluble in Dimethylformamide:methanol (1:1) at 50 mg/mL, Dimethylformamide at 20 mg/mL, and DMSO at 20 mg/mL. When protected from light, stock solutions of X-gal in the given solvents are stable for up to 2 months at 2 to 8 °C and up to 1 year in aliquots at -20 °C.
B4252
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
chromogenic, ≥98%, powder
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
Scegli un formato
70,90 €
Scegli un formato
About This Item
70,90 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%, powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Solubilità
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Could you Please provide information on the solvent used for item B4252-50MG ?
1 risposta-