Vai a
04260
N-etilmaleimide
purum p.a., ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
NEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
107,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
424,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
204-892-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112448
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
ign. residue
≤0.05%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
La N-etilmaleimide è stata usata per misurare i tioli a basso peso molecolare legati alle proteine plasmatiche.
Reagente per la modificazione covalente dei residui di cisteina nelle proteine.
Biochem/physiol Actions
Agente alchilante sulfidrilico che inattiva la isocitrato deidrogenasi NADP-dipendente e diverse endonucleasi.
Incrementa la corrente dai canali M nativi nei neuroni simpatici e induce l′apertura dei canali KCNQ2, KCNQ4 e KCNQ5.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
04259E127134115-M
N-etilmaleimide purum p.a., ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
04260
N-etilmaleimide
N-etilmaleimide BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
04259
N-etilmaleimide
N-etilmaleimide BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E1271
N-etilmaleimide
N-Ethylmaleimide Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC50 = 22 µM) in pancreatic duct cells.
Millipore
34115-M
N-Ethylmaleimide
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
mp
43-46 °C
mp
43-46 °C (lit.), 44-47 °C
mp
43-46 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-etilmaleimide
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)