34115-M
N-Ethylmaleimide
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC₅₀ = 22 µM) in pancreatic duct cells.
Sinonimo/i:
N-Ethylmaleimide, NEM
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
ethanol: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
H+-ATPase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Neve, E.P.A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 57.
Cain, K., et al. 1994. Biochem. Cell Biol.72, 631.
Banger, K.K., et al. 1993. Biochem. J. 290, 199.
Mattingly, J.R., Jr., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3925.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.9 °C - closed cup