Vai a
E1271
N-etilmaleimide
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
NEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,60 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
129,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-892-4
Beilstein/REAXYS Number:
112448
MDL number:
63,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Reagente per la modificazione covalente dei residui di cisteina nelle proteine.
Biochem/physiol Actions
Agente alchilante sulfidrilico che inattiva la isocitrato deidrogenasi NADP-dipendente e diverse endonucleasi.
Incrementa la corrente dai canali M nativi nei neuroni simpatici e induce l′apertura dei canali KCNQ2, KCNQ4 e KCNQ5.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E3876WH0006532M6SAB1411290
N-etilmaleimide BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E1271
N-etilmaleimide
N-etilmaleimide crystalline, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E3876
N-etilmaleimide
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... KCNQ2(3785), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-etilmaleimide
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)