Vai a
ED2SS
Acido etilendiamminotetraacetico
reagent grade, 98.5-101.5% (titration)
Sinonimo/i:
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
44,10 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
49,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
84,80 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
143,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
239,00 €
2.5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
491,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
873,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
44,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
reagent grade
agency
suitable for SM 4500 - NH3
assay
98.5-101.5% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
application(s)
agriculture
clinical research
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) disodium salt is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand. It chelates metal cations to form a stable octahedral complex. It is commonly added to buffers, solutions, and even soil samples to control the concentrations of metal ions or to remove metal contaminants. Metal chelators play a crucial role in various research applications, such as biochemistry, molecular biology, and analytical chemistry. For example, EDTA is a blood anticoagulant that chelates calcium ions in the blood, this inhibits clots and is routinely used in hematological assays.
Application
Chelante di cationi bivalenti. Inibisce enzimi, come le metalloproteasi, che per essere attivi necessitano di cationi bivalenti.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has been used as a component of the plasma membrane resuspension buffer, inhibitor′s preservative solution (IS) and luciferase activity assay mix.
Features and Benefits
Reagent grade for general lab use
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E488427285E5134
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
98.5-101.5% (titration)
assay
99.0-101.0%
assay
99.0-101.0%
assay
99.0-101.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
application(s)
agriculture
clinical research
application(s)
microbiology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
solubility
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido etilendiamminotetraacetico
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf