Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 449,00 € | |
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.790,00 € |
Informazioni su questo articolo
449,00 €
Nome del prodotto
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides,
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue, light green to blue-green
solubility
ethanol: 10 mg/mL, light green
ε (extinction coefficient)
150-250 at 570-578 nm in diethyl ether
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@@H]1[C@@H](C)c2cc3c(C(C)=O)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H75N4O6.Mg/c1-13-39-34(7)41-29-46-48(38(11)60)36(9)43(57-46)27-42-35(8)40(52(58-42)50-51(55(63)64-12)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-45(39)56-41)23-24-47(61)65-26-25-33(6)22-16-21-32(5)20-15-19-31(4)18-14-17-30(2)3;/h25,27-32,34-35,39-40,51H,13-24,26H2,1-12H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b33-25+;/t31-,32-,34-,35+,39-,40+,51-;/m1./s1
InChI key
DSJXIQQMORJERS-AGGZHOMASA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color dark blue, light green to blue-green | color - | color - | color - |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B5906-1MG | 04061833434239 |
| B5906-5MG | 04061832340067 |